Få mere at vide
N-(3-Fluorophenyl)thiourea, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11377476
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377476 1 g 1g
11387476 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11377476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09538.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 458-05-9
Molekylær formel C7H7FN2S
Molekylvægt (g/mol) 170.205
MDL nummer MFCD00041167
InChI nøgle YKOBLHQALWQKTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-fluorophenyl-2-thiourea, 1-3-fluorophenyl thiourea, 3-fluorophenyl thiourea, n-3-fluorophenyl thiourea, amino 3-fluorophenyl amino methane-1-thione, acmc-20apbn, 1-m-fluorophenyl thiourea, 3-fluoro-phenyl-thiourea
PubChem CID 2734799
IUPAC navn (3-fluorophenyl)thiourea
SMIL C1=CC(=CC(=C1)F)NC(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-Fluorophenyl)thiourea
Smeltepunkt 114°C to 117°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2718454
Formel vægt 170.21
Procent renhed 99%