Få mere at vide
N-(3-Chlorophenyl)thiourea, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11377146
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377146 5 g 5g
11367146 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11377146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07123.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4947-89-1
Molekylær formel C7H7ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 186.657
MDL nummer MFCD00022165
InChI nøgle LSYZRUOXXOTVAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-chlorophenyl thiourea, 3-chlorophenyl thiourea, n-3-chlorophenyl thiourea, m-chlorophenyl thiourea, thiourea, 3-chlorophenyl, 1-m-chlorophenyl thiourea, urea, 1-m-chlorophenyl-2-thio, 1-3-chlorophenyl-2-thiourea
PubChem CID 2734794
IUPAC navn (3-chlorophenyl)thiourea
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)NC(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-Chlorophenyl)thiourea
Smeltepunkt 137°C to 140°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2090370
Formel vægt 186.66
Procent renhed 98%