missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(3-Chloro-4-methylphenyl)-2-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-hydrazinecarbothioamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3-Chloro-4-methylphenyl)-2-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-hydrazinecarbothioamide |
| CAS | 436133-68-5 |
| Molekylær formel | C15H11ClF3N5O4S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Kobe0065 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClF3N5O4S/c1-7-2-3-9(6-10(7)16)20-14(29)22-21-13-11(23(25)26)4-8(15(17,18)19)5-12(13)24(27)28/h2-6,21H,1H3,(H2,20,22,29) |
| SMIL | ClC1=C(C)C=CC(NC(NNC2=C([N+]([O-])=O)C=C(C(F)(F)F)C=C2[N+]([O-])=O)=S)=C1 |
| IUPAC navn | N-(3-chloro-4-methylphenyl)-2-(2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)hydrazine-1-carbothioamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 449.79 |
| Formel vægt | 449.02 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?