Få mere at vide
N-(3-klor-2-methylphenyl)-2-hydroxynicotinamid, TRC
Artikelnummer. 17918504
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17918504 250 mg
17989434 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17918504 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC369440250MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72646-00-5
Molekylær formel C13 H11 Cl N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 262.69
Synonym N-(3-Chloro-2-methylphenyl)-1,2-dihydro-2-oxo-3-pyridinecarboxamide, N-(3-Chloro-2-methylphenyl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxamide
IUPAC navn N-(3-chlor-2-methylphenyl)-2-hydroxypyridin-3-carboxamid
SMIL Cc1c(Cl)cccc1NC(=O)c2cccnc2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-Chloro-2-methylphenyl)-2-hydroxynicotinamide
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H11ClN2O2/c1-8-10(14)5-2-6-11(8)16-13(18)9-4-3-7-15-12(9)17/h2-7H,1H3,(H,15,17)(H,16,18)
Formel vægt 262.0509