Få mere at vide
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide, 97%
Artikelnummer. p-7024289
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11482958
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18672.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 40188-45-2 | C12H15NO3 | 221.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40188-45-2
Molekylær formel C12H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 221.26
MDL nummer MFCD00798556
InChI nøgle FGWZEOPEZISTTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-4-butyramidophenol, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butyramide, ac-hophe-oh, unii-14qjb65r4v, 3'-acetyl-4'-hydroxybutyranilide, butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, 5'-butyramido-2'-hydroxyacetophenone, acebutolol impurity c, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamid
PubChem CID 736331
IUPAC navn N-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamid
SMIL CCCC(=O)NC1=CC=C(O)C(=C1)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide
Smeltepunkt 124°C to 126°C
Mængde 50 g
Formel vægt 221.26
Procent renhed 97%