Få mere at vide
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramid, 97%
Artikelnummer. 11482958
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482958 50 g 50g
11492958 250 g 250g
11472958 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18672.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 40188-45-2 | C12H15NO3 | 221,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40188-45-2
Molekylær formel C12H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 221.26
MDL nummer MFCD00798556
InChI nøgle FGWZEOPEZISTTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-4-butyramidophenol, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butyramide, ac-hophe-oh, unii-14qjb65r4v, 3'-acetyl-4'-hydroxybutyranilide, butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, 5'-butyramido-2'-hydroxyacetophenone, acebutolol impurity c, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamid
PubChem CID 736331
IUPAC navn N-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamid
SMIL CCCC(=O)NC1=CC=C(O)C(=C1)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide
Smeltepunkt 124 °C til 126 °C
Mængde 50 g
Formel vægt 221.26
Procent renhed 97%