Få mere at vide
N-(3,5-dimethylphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-(3,5-Dimethylphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide |
| CAS | 131179-77-6 |
| Molekylær formel | C16H17NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N-(3,5-Dimethylphenyl)-4-hydroxy-benzeneacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO2/c1-11-7-12(2)9-14(8-11)17-16(19)10-13-3-5-15(18)6-4-13/h3-9,18H,10H2,1-2H3,(H,17,19) |
| SMIL | Cc1cc(C)cc(NC(=O)Cc2ccc(O)cc2)c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.31 |
| Formel vægt | 255.1259 |