Få mere at vide
N-(3,5-Dichlorophenyl)thiourea, 98+%, Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3,5-Dichlorophenyl)thiourea |
| Smeltepunkt | 175°C to 179°C |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 3257049 |
| Formel vægt | 221.11 |
| Procent renhed | ≥98% |