Få mere at vide
N-(3,5-Dichlorophenyl)thiourea, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11457877
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11457877
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16558.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107707-33-5
Molekylær formel C7H6Cl2N2S
Molekylvægt (g/mol) 221.099
MDL nummer MFCD00041168
InChI nøgle BNJARXOEVLYKDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-dichlorophenyl thiourea, n-3,5-dichlorophenyl thiourea, 3,5-dichlorophenyl thiourea, 1-3,5-dichlorophenyl-2-thiourea, thiourea, 3,5-dichlorophenyl, amino 3,5-dichlorophenyl amino methane-1-thione, thiourea;, maybridge1_007644, acmc-1bnq2
PubChem CID 2737539
IUPAC navn (3,5-dichlorophenyl)thiourea
SMIL C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)NC(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3,5-Dichlorophenyl)thiourea
Smeltepunkt 175°C to 179°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3257049
Formel vægt 221.11
Procent renhed ≥98%