Få mere at vide
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea, 98+%
Artikelnummer. 11479716
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479716 5 g 5g
11469716 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11479716 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20245.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 175277-17-5 | C9H6F6N2S | 288,211 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175277-17-5
Molekylær formel C9H6F6N2S
Molekylvægt (g/mol) 288.211
MDL nummer MFCD00041172
InChI nøgle CWRWOECVPKDZIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-2-thiourea, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl thiourea, 3,5-bis trifluoromethyl phenylthiourea, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl thiourea, n-3,5-di trifluoromethyl phenyl thiourea, n-3,5-bis trifluoromethyl phenyl thiourea, thiourea,n-3,5-bis trifluoromethyl phenyl, amino 3,5-bis trifluoromethyl phenyl amino methane-1-thione, maybridge1_008805
PubChem CID 2736183
IUPAC navn [3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]thiourinstof
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)NC(=S)N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Smeltepunkt 168 °C til 172 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 288.22
Procent renhed ≥98%