Få mere at vide
N-[3-(2-furyl)benzyl]-N-methylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10225364
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10225364 250 mg 250mg
10225844 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10225364 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46146CB
Kemiske identifikatorer
CAS 857284-27-6
Molekylær formel C12H13NO
Molekylvægt (g/mol) 187.242
MDL nummer MFCD08435877
InChI nøgle WMCXJYGZLCREMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-2-furyl benzyl-n-methylamine, 3-furan-2-yl phenyl methyl methyl amine, 1-3-furan-2-yl phenyl-n-methylmethanamine, 3-2-furyl phenyl methyl methylamine, benzenemethanamine,3-2-furanyl-n-methyl
PubChem CID 18525790
IUPAC navn 1-[3-(furan-2-yl)phenyl]-N-methylmethanamin
SMIL CNCC1=CC=CC(=C1)C2=CC=CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[3-(2-furyl)benzyl]-N-methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 187.24
Procent renhed 97%