Få mere at vide
Gibco™ N-2 Supplement (100X)
Artikelnummer. 15410294 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
5 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15410294 50 ml 50ml
11520536 5 ml 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410294 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 17502001
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
N-2 Supplement er et alsidigt serumfrit cellekulturtilskud, der understøtter vækst og levedygtighed af forskellige celletyper.
Gibco N-2 Supplement er et kemisk defineret, serumfrit tilskud baseret på Bottensteins N-1-formulering, der indeholder optimerede koncentrationer af insulin, jernrig holotransferrin, progesteron, putrescin og selenit. N-2 Supplement anbefales til vækst og udtryk af neuroblastomer og neurale celler i primære kulturer fra både det perifere nervesystem (PNS) og centralnervesystemet (CNS).
N-2 Supplement er blevet demonstreret i brede anvendelser, såsom dyrkning af neurale stamceller, dyrkning af SH-SY5Y-cellelinjen (underlinje af neuroblastomcellelinjen SK-N-SH) og kultur af HT22-musemusenes hippocampale neuronale cellelinje. Derudover understøtter N-2 Supplement cellekulturmedier, der bruges til at differentiere pluripotente stamceller (PSC'er) til en række celletyper, herunder neurale og pancreaslignende celletyper.
N-2 Supplement kan anvendes sammen med Neurobasal medier suppleret med vækstfaktorer som bFGF og EGF. Når det kombineres med Dulbeccos Modified Eagle Medium (D-MEM) og føtalt bovin serum (FBS), giver N-2 Supplement også et passende tilskud til dyrkning af menneskelige og gnaverastrocyter.
  • Hver parti er cGMP-produceret
  • Hver batch testes for sterilitet, endotoksin og ydeevne
  • Indeholder insulin, jernrig holotransferrin, progesteron, putrescin og selenit
  • Kan bruges som erstatning for Bottensteins N-1-formulering
  • Leveres som en 100X koncentrat
Vælg Gibco N-2 Supplement for et pålideligt, højkvalitetsprodukt, som forskere over hele verden stoler på.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -20 ° °C) og beskyttes mod lys.
Celletype Neurale celler
Klassifikation Serumfri
Koncentration 100 X
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Form Væske
Produkttype Supplement til cellekultur
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
pH 6 til 8
Mængde 50 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Kilde Serumfri
Testet for Endotoksin, præstation, sterilitet