missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(2-Pyridinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide (Flecainide Impurity), TRC

Artikelnummer. 30425906
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425906 2.5 mg
30426655 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425906 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9916902.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 57415-36-8
Molekylær formel C17H14F6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 408.3
Synonym Benzamide, N-(2-pyridinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-, N-(2-Pyridinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide, 2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-N-(2-pyridylmethyl)benzamide, N-(Pyridin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide
SMIL FC(F)(F)COc1ccc(OCC(F)(F)F)c(c1)C(=O)NCc2ccccn2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(2-Pyridinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H14F6N2O3/c18-16(19,20)9-27-12-4-5-14(28-10-17(21,22)23)13(7-12)15(26)25-8-11-3-1-2-6-24-11/h1-7H,8-10H2,(H,25,26)
Formel vægt 408.0909
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.