Få mere at vide
N-(2-Nitrophenyl)thiourea, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11348645
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348645 1 g 1g
11358645 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11348645 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12158.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51039-84-0
Molekylær formel C7H7N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 197.21
MDL nummer MFCD00041237
InChI nøgle FLGZBEKWHFRZNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-nitrophenyl-2-thiourea, 1-2-nitrophenyl thiourea, thiourea, 2-nitrophenyl, 2-nitrophenyl thiourea, acmc-1axgf, 1-o-nitrophenyl thiourea, thiourea,n-2-nitrophenyl, amino 2-nitrophenyl amino methane-1-thione
PubChem CID 2760233
IUPAC navn (2-nitrophenyl)thiourea
SMIL NC(=S)NC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Nitrophenyl)thiourea
Smeltepunkt 136°C to 140°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2972327
Formel vægt 197.22
Procent renhed ≥98%