Få mere at vide
N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-2,5-dichlorbenzensulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30478611
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478611 10 mg
30466889 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30478611 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32535010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108409-83-2
Molekylær formel C13 H10 Cl2 N2 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 361.2
Synonym 2,5-Dichloro-N-(2-methyl-4-nitrophenyl)benzenesulfonamide, FH535
IUPAC navn 2,5-dichloro-N-(2-methyl-4-nitrophenyl)benzensulfonamid
SMIL Cc1cc(ccc1NS(=O)(=O)c2cc(Cl)ccc2Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-2,5-dichlorobenzenesulfonamide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10Cl2N2O4S/c1-8-6-10(17(18)19)3-5-12(8)16-22(20,21)13-7-9(14)2-4-11(13)15/h2-7,16H,1H3
Formel vægt 359.9738