Få mere at vide
N-(2-Methoxyphenyl)thiourea, 94%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488939
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488939 5 g 5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15488939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11840.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Methoxyphenyl)thiourea
CAS 1516-37-6
Smeltepunkt 152°C to 156°C
Lugt Odorless
Molekylær formel C8H10N2OS
MDL nummer MFCD00022162
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 778949
Synonym 2-methoxyphenyl thiourea, 1-2-methoxyphenyl thiourea, o-methoxyphenylthiourea, n-2-methoxyphenyl thiourea, n-o-methoxyphenyl thiourea, 1-2-methoxyphenyl-2-thiourea, 1-o-methoxyphenyl thiourea, urea, 1-o-methoxyphenyl-2-thio, 1-o-methoxyphenyl-2-thiourea
InChI nøgle HXCHZMHFZXNFIX-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=CC=C1NC(=S)N
IUPAC navn (2-methoxyphenyl)thiourea
Molekylvægt (g/mol) 182.241
PubChem CID 722774
Formel vægt 182.25
Procent renhed 94%