Få mere at vide
N-(2-Hydroxyphenyl)thiourea, 97%
Artikelnummer. 11398475
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398475 5 g 5g
11388475 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398475 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10519.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 1520-26-9 | C7H8N2OS | 168,214 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1520-26-9
Molekylær formel C7H8N2OS
Molekylvægt (g/mol) 168.214
MDL nummer MFCD00041159
InChI nøgle VYBCFZXLXJUFPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-hydroxyphenyl thiourea, 2-hydroxyphenyl thiourea, 2-hydroxy-phenyl-thiourea, 2-aminothioxomethyl amino phenol, o-hydroxyphenylthiourea, acmc-20ant0, thiourea, hydroxyphenyl, 1-o-hydroxyphenyl thiourea, n-2-hydroxyphenyl thiourea, thiourea, 2-hydroxyphenyl
PubChem CID 3003569
IUPAC navn (2-hydroxyphenyl)thiourinstof
SMIL C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Hydroxyphenyl)thiourea
Smeltepunkt ∽158 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Beilstein 1102479
Formel vægt 168.22
Procent renhed 97%