Få mere at vide
N-(2-Hydroxyphenyl)thiourea, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Hydroxyphenyl)thiourea |
| Smeltepunkt | ∽158 °C (dekomponering) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1102479 |
| Formel vægt | 168.22 |
| Procent renhed | 97% |