Få mere at vide
N-(2-Fluorophenyl)thiourea, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11439916
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11439916
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20883.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 656-32-6
Molekylær formel C7H7FN2S
Molekylvægt (g/mol) 170.205
MDL nummer MFCD00041148
InChI nøgle WYVZQQOFMQRNPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-fluorophenyl thiourea, 2-fluorophenyl thiourea, 1-2-fluorophenyl-2-thiourea, thiourea, 2-fluorophenyl, n-2-fluorophenyl thiourea, amino 2-fluorophenyl amino methane-1-thione, maybridge1_008774, acmc-1b7vs, 2-fluoro-phenyl-thiourea
PubChem CID 2737500
IUPAC navn (2-fluorophenyl)thiourea
SMIL C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Fluorophenyl)thiourea
Smeltepunkt 141°C to 148°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2718420
Formel vægt 170.21
Procent renhed 97%