Få mere at vide
N-(2-Ethoxyphenyl)-3-methylbenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15466308
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde Förpackningsstorlek
15466308 250 mg 250mg
15456308 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15466308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59872.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 349096-36-2
Molekylær formel C16H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 255.317
MDL nummer MFCD00784144
InChI nøgle WVKNKVSKPRDADI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-ethoxyphenyl-3-methylbenzamide, cbmicro_018461
PubChem CID 2842554
IUPAC navn N-(2-ethoxyphenyl)-3-methylbenzamide
SMIL CCOC1=CC=CC=C1NC(=O)C2=CC(=CC=C2)C
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale N-(2-Ethoxyphenyl)-3-methylbenzamide
Mængde 250 mg
Formel vægt 255.32
Procent renhed 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.