Få mere at vide
N-[2-(Diphenylmethoxy)ethyl]-N,N',N'-trimethyl-ethylendiamin Dimaleat, TRC
Artikelnummer. 30133110
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133110 100 mg
30007236 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133110 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD492205100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2718-46-9
Molekylær formel C28H36N2O9
Molekylvægt (g/mol) 544.59
Synonym Dimenhydrinate Impurity D;
SMIL CN(C)CCN(CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[2-(Diphenylmethoxy)ethyl]-N,N',N'-trimethyl-ethylenediamine Dimaleate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H28N2O/c1-21(2)14-15-22(3)16-17-23-20(18-10-6-4-7-11-18)19-12-8-5-9-13-19/h4-13,20H,14-17H2,1-3H3