Få mere at vide
N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-L-valin Methylester Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30135481
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135481 10 g
30007661 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135481 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC96234010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 482577-59-3
Molekylær formel C20 H22 N2 O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 358.86
Synonym L-Valine, N-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-, methyl ester, hydrochloride (1:1), : L-Valine, N-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-, methyl ester, monohydrochloride (9CI), N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-L-valine methyl ester hydrochloride (1:1)
IUPAC navn methyl (2S)-2-[[4-(2-cyanophenyl)phenyl]methylamino]-3-methylbutanoat; hydrochlorid
SMIL Cl.COC(=O)[C@@H](NCc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-L-valine Methyl Ester Hydrochloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C20H22N2O2.ClH/c1-14(2)19(20(23)24-3)22-13-15-8-10-16(11-9-15)18-7-5-4-6-17(18)12-21;/h4-11,14,19,22H,13H2,1-3H3;1H/t19-;/m0./s1
Formel vægt 358.1448