Få mere at vide
N-(2-Chlorophenyl)thiourea, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11357565
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357565 100 g 100g
11337565 5 g 5g
11347565 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11357565 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05711.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5344-82-1
Molekylær formel C7H7ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 186.657
MDL nummer MFCD00004934
InChI nøgle YZUKKTCDYSIWKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chlorophenyl thiourea, 1-2-chlorophenyl-2-thiourea, 2-chlorophenyl thiourea, n-2-chlorophenyl thiourea, thiourea, 2-chlorophenyl, 1-o-chlorophenyl thiourea, o-chlorophenyl thiourea, urea, 1-o-chlorophenyl-2-thio, rcra waste number p026
PubChem CID 737139
IUPAC navn (2-chlorophenyl)thiourea
SMIL C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Chlorophenyl)thiourea
Smeltepunkt 143°C to 146°C
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 776946
Formel vægt 186.66
Procent renhed 98%