Få mere at vide
N-(2-chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10626630 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10626630 5 g Glass bottle 5g
10301190 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10626630 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436300050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 55-43-6
Molekylær formel C16H19Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 296.24
MDL nummer MFCD00012518
InChI nøgle LZXCEBPGNFLHEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenamine hydrochloride, n-2-chloroethyl dibenzylamine hydrochloride, sympatholytin, n,n-dibenzyl-2-chloroethanamine hydrochloride, n,n-dibenzyl-2-chloroethylamine hydrochloride, dibenzylchlorethamine hydrochloride, dibenzylchlorethylamine hydrochloride, n,n-dibenzylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyldibenzylamine hydrochloride, 2-dibenzylaminoethyl chloride hydrochloride
PubChem CID 5925
SMIL [H+].[Cl-].ClCCN(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 188°C to 194°C
Farve White
Elementær analyse 63.2 to 66.5% C, 4.5 to 4.9% N
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Merck Index 15,3009
IUPAC navn hydrogen dibenzyl(2-chloroethyl)amine chloride
Formel vægt 296.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2-Chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.