Få mere at vide
N-(2-Chloro-4-pyrimidinyl)-N,2,3-trimethyl-2H-indazol-6-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-chloropyrimidin-4-yl)-N,2,3-trimethylindazol-6-amine |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14ClN5/c1-9-11-5-4-10(8-12(11)18-20(9)3)19(2)13-6-7-16-14(15)17-13/h4-8H,1-3H3 |
| Formel vægt | 287.0938 |