accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNNH3CNCH3NNCl

CAS RN 444731-75-3

IUPAC Navn: N-(2-chloropyrimidin-4-yl)-N,2,3-trimethyl-2H-indazol-6-amine
Synonymer: N-(2-chloropyrimidin-4-yl)-N,2,3-trimethylindazol-6-amine
Molekylvægt (g/mol): 287.75
Molekylformel: C14H14ClN5
InChi Key: DVGMRZQSSNNTFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C1=CC2=NN(C)C(C)=C2C=C1)C1=NC(Cl)=NC=C1
Molekylvægt (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)