Få mere at vide
N-(2-Bromophenyl)thiourea, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342437
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342437 1 g 1g
11358225 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11342437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10098.03
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5391-30-0
Molekylær formel C7H7BrN2S
Molekylvægt (g/mol) 231.111
MDL nummer MFCD00041146
InChI nøgle QIGMVYSPXPXCPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromophenyl thiourea, 1-2-bromophenyl-2-thiourea, 2-bromophenyl thiourea, n-2-bromophenyl thiourea, thiourea, 2-bromophenyl, thiourea,n-2-bromophenyl, thiourea, bromophenyl, amino 2-bromophenyl amino methane-1-thione, o-bromophenylthiourea
PubChem CID 2735618
IUPAC navn (2-bromphenyl)thiourinstof
SMIL C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Bromophenyl)thiourea
Smeltepunkt 124°C to 126°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2718427
Formel vægt 231.12
Procent renhed 98%