Få mere at vide
N-(2-Bromo-4-methylphenyl)thiourea, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11342617
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342617 1 g 1g
11352617 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11342617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11774.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66644-79-9
Molekylær formel C8H9BrN2S
Molekylvægt (g/mol) 245.14
MDL nummer MFCD00041147
InChI nøgle QBTARKBNALVKLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromo-4-methylphenyl-2-thiourea, 2-bromo-4-methylphenyl thiourea, n-2-bromo-4-methylphenyl thiourea, 1-2-bromo-4-methylphenyl thiourea, 2-bromo-4-methylphenyl-thiourea, 2-bromo-4-methyl-phenyl-thiourea
PubChem CID 4011538
IUPAC navn (2-bromo-4-methylphenyl)thiourea
SMIL CC1=CC(Br)=C(NC(N)=S)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Bromo-4-methylphenyl)thiourea
Smeltepunkt 173°C to 176°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2719238
Formel vægt 245.15
Procent renhed 98%