Få mere at vide
N-(2-aminoethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylbenzeneacetamid, TRC
Artikelnummer. 30133450
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133450 100 mg
30005754 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133450 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA608945100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94266-17-8
Molekylær formel C16 H26 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 262.39
Synonym Benzeneacetamide, N-(2-aminoethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethyl-, N-(2-Aminoethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylbenzeneacetamide, N-(2-Aminoethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetamide, Xylometazoline Imp. A (EP), Xylometazoline Rel. Comp. A (USP), N-(2-Aminoethyl)-2-[4-(tert-butyl)-2,6-dimethylphenyl]acetamide
IUPAC navn N-(2-aminoethyl)-2-(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)acetamid
SMIL Cc1cc(cc(C)c1CC(=O)NCCN)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-aminoethyl)-2-(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)acetamide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H26N2O/c1-11-8-13(16(3,4)5)9-12(2)14(11)10-15(19)18-7-6-17/h8-9H,6-7,10,17H2,1-5H3,(H,18,19)
Formel vægt 262.2045