missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(2-Aminoethyl)-2,2-diphenylcyclopropanecarboxamide, TRC

Artikelnummer. 30137271
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137271 250 mg
30008791 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137271 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA607890250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 109546-07-8
Molekylær formel C18 H20 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 280.36
Synonym Cibenzoline Impurity (N-(2-aminoethyl-2,2-diphenyl Cyclopropanecarboxamide)
IUPAC navn N-(2-aminoethyl)-2,2-diphenylcyclopropane-1-carboxamide
SMIL NCCNC(=O)C1CC1(c2ccccc2)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(2-Aminoethyl)-2,2-diphenylcyclopropanecarboxamide
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H20N2O/c19-11-12-20-17(21)16-13-18(16,14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16H,11-13,19H2,(H,20,21)
Formel vægt 280.1576
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.