Få mere at vide
N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid, TRC
Artikelnummer. 30138725
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138725 50 g
30003328 1 g
30011197 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138725 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44668050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2198-53-0
Molekylær formel C10 H13 N O
Molekylvægt (g/mol) 163.22
Synonym N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide, Lidocaine Hydrochloride Imp. C (EP)
IUPAC navn N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
SMIL CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C10H13NO/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)11-9(3)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
Formel vægt 163.0997
Procent renhed >95%