Få mere at vide
N-[[2-[[[4-[[[(hexyloxy)carbonyl]amino]carbonyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-beta-alanin-ethylester, TRC
Artikelnummer. 30132695
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132695 500 mg
18080740 50 mg
18001240 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132695 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH298150500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1408238-40-3
Molekylær formel C34 H40 N6 O6
Molekylvægt (g/mol) 628.72
Synonym β-Alanine, N-[[2-[[[4-[[[(hexyloxy)carbonyl]amino]carbonyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester, ethyl N-[(2-{[(4-{[(hexyloxy)carbonyl]carbamoyl}phenyl)amino]methyl}-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl) carbonyl]-N-pyridin-2-yl-β-alaninate, Dabigatran Etexilate Amid Analogon
IUPAC navn Ethyl 3-[[2-[[4-(hexoxycarbonylcarbamoyl)anilino]methyl]-1-methylbenzimidazol-5-carbonyl]-pyridin-2-ylamino]propanoat
SMIL CCCCCCOC(=O)NC(=O)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c4ccccn4)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dabigatran Etexilate Amid Analogon
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C34H40N6O6/c1-4-6-7-10-21-46-34(44)38-32(42)24-12-15-26(16-13-24)36-23-30-37-27-22-25(14-17-28(27)39(30)3)33(43)40(20-18-31(41)45-5-2)29-11-8-9-19-35-29/h8-9,11-17,19,22,36H,4-7,10,18,20-21,23H2,1-3H3,(H,38,42,44)
Formel vægt 628.3009
Procent renhed >95%