Få mere at vide
N-(2,4-Dimethylphenyl)thiourea, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11318675
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318675 5 g 5g
11308675 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11318675 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12206.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16738-20-8
Molekylær formel C9H12N2S
Molekylvægt (g/mol) 180.269
MDL nummer MFCD00041164
InChI nøgle KAGLPYRXTCQWHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,4-dimethylphenyl-2-thiourea, 2,4-dimethylphenyl thiourea, 2,4-xylylthiourea, n-2,4-dimethylphenyl thiourea, 1-2,4-dimethylphenyl thiourea, 2,4-xylyl thiourea, 2-thio-1-2,4-xylyl urea, urea, 2-thio-1-2,4-xylyl, thiourea, 2,4-dimethylphenyl-9ci, thiourea,n-2,4-dimethylphenyl
PubChem CID 2798617
IUPAC navn (2,4-dimethylphenyl)thiourea
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)NC(=S)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2,4-Dimethylphenyl)thiourea
Smeltepunkt 177°C to 180°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2639862
Formel vægt 180.27
Procent renhed 98%