Få mere at vide
N-(2,4-Difluorophenyl)thiourea, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11438786
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11438786
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16945.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175277-76-6
Molekylær formel C7H6F2N2S
Molekylvægt (g/mol) 188.196
MDL nummer MFCD00041150
InChI nøgle DZZSKQFBAGZNSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorophenyl thiourea, 1-2,4-difluorophenyl thiourea, 1-2,4-difluorophenyl-2-thiourea, n-2,4-difluorophenyl thiourea, thiourea,n-2,4-difluorophenyl, amino 2,4-difluorophenyl amino methane-1-thione, acmc-1bxvl, buttpark 12118-31, difluorophenylthioacetonitrile, 2,4-difluoro-phenyl-thiourea
PubChem CID 2734207
IUPAC navn (2,4-difluorophenyl)thiourea
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)F)NC(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2,4-Difluorophenyl)thiourea
Smeltepunkt 165°C to 168°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 188.2
Procent renhed 97%