Få mere at vide
N-(2,4-dichlorophenyl)urinstof, TRC
Artikelnummer. 30134542
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134542 1 g
30009749 250 mg
30004338 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134542 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4375731G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5428-50-2
Molekylær formel C7 H6 Cl2 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 205.04
Synonym N-(2,4-Dichlorophenyl)urea, (2,4-Dichlorophenyl)urea, 1-(2,4-Dichlorophenyl)urea;
IUPAC navn (2,4-dichlorophenyl)urinstof
SMIL NC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2,4-Dichlorophenyl)urea
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H6Cl2N2O/c8-4-1-2-6(5(9)3-4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
Formel vægt 203.9857