Få mere at vide
N-(2,4-Dichlorophenyl)thiourea, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438939
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15438939
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11314.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
N-(2,4-Dichlorophenyl)thiourea is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Keep
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2,4-Dichlorophenyl)thiourea
CAS 6326-14-3
Smeltepunkt 157°C to 160°C
Lugt Odorless
Molekylær formel C7H6Cl2N2S
MDL nummer MFCD00022161
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2096917
Synonym 1-2,4-dichlorophenyl thiourea, n-2,4-dichlorophenyl thiourea, 2,4-dichlorophenyl thiourea, 1-2,4-dichlorophenyl-2-thiourea, 2,4-dichloro-phenyl-thiourea, thiourea, 2,4-dichlorophenyl, amino 2,4-dichlorophenyl amino methane-1-thione, dichlorophenylthiourea, maybridge1_008642, 2,4-dichlorophenylthiourae
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
InChI nøgle HSWCDFOASWNGOM-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)NC(=S)N
IUPAC navn (2,4-dichlorophenyl)thiourea
Molekylvægt (g/mol) 221.099
PubChem CID 2746442
Formel vægt 221.11
Procent renhed ≥98%