Få mere at vide
N-(2,4,6-Trichlorophenyl)thiourea, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11387319
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387319 1 g 1g
11397319 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11387319 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27458.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31118-87-3
Molekylær formel C7H5Cl3N2S
Molekylvægt (g/mol) 255.541
MDL nummer MFCD00041153
InChI nøgle ZUSZPZPGZMEXLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,4,6-trichlorophenyl-2-thiourea, 1-2,4,6-trichlorophenyl thiourea, 2,4,6-trichlorophenyl thiourea, n-2,4,6-trichlorophenyl thiourea, acmc-1ct2z, thiourea, n-2,4,6-trichlorophenyl, 1-2,4,6-tris chloranyl phenyl thiourea, amino 2,4,6-trichlorophenyl amino methane-1-thione
PubChem CID 2731098
IUPAC navn (2,4,6-trichlorophenyl)thiourea
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)NC(=S)N)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2,4,6-Trichlorophenyl)thiourea
Smeltepunkt ∽220°C (decomposition)
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 255.55
Procent renhed 97%