Få mere at vide
N-(1-Oxohexadecyl)-L-glutamic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Artikelnummer. 17997164
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17997164 2.5 g 2.5g
17917174 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17997164 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO8700902.5G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 536721-25-2
Molekylær formel C25 H47 N O5
Molekylvægt (g/mol) 441.64
Synonym N-(1-Oxohexadecyl)-L-glutamic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester
IUPAC navn (4S)-5-tert-butoxy-4-(hexadecanoylamino)-5-oxo-pentanoic acid
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Kemisk navn eller materiale N-(1-Oxohexadecyl)-L-glutamic Acid tert-Butyl Ester
InChI formel InChI=1S/C25H47NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(27)26-21(19-20-23(28)29)24(30)31-25(2,3)4/h21H,5-20H2,1-4H3,(H,26,27)(H,28,29)/t21-/m0/s1
Mængde 2.5 g
Formel vægt 441.3454
Forsendelsestilstand Room Temperature
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.