CAS RN 536721-25-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-(1-Oxohexadecyl)-L-glutamic Acid tert-Butyl Ester, TRC
CAS: 536721-25-2 Molekylær formel: C25 H47 N O5 Molekylvægt (g/mol): 441.64 Synonym: N-(1-Oxohexadecyl)-L-glutamic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester IUPAC navn: (4S)-5-tert-butoxy-4-(hexadecanoylamino)-5-oxo-pentanoic acid SMIL: CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C