missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N’-(1-Methylazepan-4-yl)benzohydrazine Monohydrochloride Salt, TRC

Artikelnummer. 30133789
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133789 100 mg
17964295 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133789 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM288685100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 117078-69-0
Molekylær formel C14 H21 N3 O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 283.8
Synonym Benzoic acid, 2-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-4-yl)hydrazide, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 2-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-4-yl)hydrazide, monohydrochloride (9CI)
IUPAC navn N'-(1-methylazepan-4-yl)benzohydrazide;hydrochloride
SMIL Cl.CN1CCCC(CC1)NNC(=O)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Benzoyl-2-[(4RS)-1-methylhexahydro-1H-azepin-4-yl]diazane Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O.ClH/c1-17-10-5-8-13(9-11-17)15-16-14(18)12-6-3-2-4-7-12;/h2-4,6-7,13,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,18);1H
Formel vægt 283.1451
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.