CAS RN 117078-69-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N’-(1-Methylazepan-4-yl)benzohydrazine Monohydrochloride Salt, TRC
CAS: 117078-69-0 Molekylær formel: C14 H21 N3 O . Cl H Molekylvægt (g/mol): 283.8 Synonym: Benzoic acid, 2-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-4-yl)hydrazide, hydrochloride (1:1),Benzoic acid, 2-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-4-yl)hydrazide, monohydrochloride (9CI) IUPAC navn: N'-(1-methylazepan-4-yl)benzohydrazide;hydrochloride SMIL: Cl.CN1CCCC(CC1)NNC(=O)c2ccccc2