Få mere at vide
N-(1,1-dimethylethyl)benzenmethanamin, TRC
Artikelnummer. 30387000
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30387000 5 g
30383900 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30387000 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4624155G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3378-72-1
Molekylær formel C11 H17 N
Molekylvægt (g/mol) 163.26
Synonym Benzenemethanamine, N-(1,1-dimethylethyl)- (9CI, ACI), Benzylamine, N-tert-butyl- (6CI, 7CI, 8CI), N-(1,1-Dimethylethyl)benzenemethanamine (ACI), Benzyl-tert-butylamine, N-(tert-Butyl)benzenemethanamine, N-Benzyl-2-methylpropan-2-amine, N-Benzyl-N-tert-butylamine, N-Benzyl-tert-butylamine, N-tert-Butyl-N-benzylamine, N-tert-Butylbenzylamine, tert-Butylbenzylamine
IUPAC navn N-benzyl-2-methylpropan-2-amin
SMIL CC(C)(C)NCc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-tert-butylamine
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C11H17N/c1-11(2,3)12-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,12H,9H2,1-3H3
Formel vægt 163.1361