Få mere at vide
BrandTech™ VACUUBRAND™ MZ2C NT Synchro Dry Chemistry Multitasking Vakuum System
Giver kraftfuldt oliefrit vakuum til to uafhængige applikationer, såsom rotationsfordampere, geltørrere eller andre almindelige laboratorieopgaver. VACUUBRAND™ MZ2C NT Synchro Dry Chemistry Multitasking Vacuum System bygger på den populære MZ2C NT membran vakuumpumpe.
26784.85 DKK
Tekniske data
Maks. Vakuum | 5,3 torr (uden gasballast), 9 torr (med gasballast) |
---|---|
Hestekræfter | 0.24 hp |
Inkluderer | Brugsanvisning |
Motorhastighed | 150 til 1800 rpm |
Støjniveau | 45 dB(A) |
Artikelnummer | Brand | Stiktype | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Stiktype | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10414574
![]() |
BrandTech™ VACUUBRAND™
20732800 |
CEE europæisk |
29200.00 DKK 26784.85 DKK / Hver Spare 2415.15 DKK 8% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
Kompakt og hviskende-støjsvag bygger den på den populære MZ2C NT membran vakuumpumpe.
- Ultimativt vakuum: 5Torr (7mbar)
- Fri luftkapacitet: 38 lpm (1,4 cfm)
Tekniske data
5,3 torr (uden gasballast), 9 torr (med gasballast) | |
Brugsanvisning | |
45 dB(A) | |
1.2/1.4 CFM | |
401.32 mm | |
248.92 mm | |
IP40 | |
Kemikalie-resistent | |
Oliefri | |
16 psi |
0.24 hp | |
150 til 1800 rpm | |
104 °F | |
50/60 Hz | |
325.12 mm | |
Membranpumpe | |
2 | |
50 °F | |
2 |