Få mere at vide
BrandTech™ VACUUBRAND™ MZ2C NT Synchro Dry Chemistry Multitasking Vakuum System
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10414574 Shop alle Vacuubrand produkter
Stiktype:
CEE europæisk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10414574
Brand: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20732800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver kraftfuldt oliefrit vakuum til to uafhængige applikationer, såsom rotationsfordampere, geltørrere eller andre almindelige laboratorieopgaver. VACUUBRAND™ MZ2C NT Synchro Dry Chemistry Multitasking Vacuum System bygger på den populære MZ2C NT membran vakuumpumpe.
Kompakt og hviskende-støjsvag bygger den på den populære MZ2C NT membran vakuumpumpe.
  • Ultimativt vakuum: 5Torr (7mbar)
  • Fri luftkapacitet: 38 lpm (1,4 cfm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 5,3 torr (uden gasballast), 9 torr (med gasballast)
Hestekræfter 0.24 hp
Inkluderer Brugsanvisning
Motorhastighed 150 til 1800 rpm
Certificeringer/compliance ATEX Overensstemmelse II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certificering, TUV
Elektriske krav 230 V
Materiale PTFE, fluorplast (etui)
Model- 732800 Vacuubrand MZ2C NT+AK Synchro+EK
Støjniveau 45 dB(A)
Stiktype CEE europæisk
Temperatur (engelsk) Max. 104 °F
Flowhastighed 1.2/1.4 CFM
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (metrisk) 401.32 mm
Samlet længde (metrisk) 325.12 mm
Samlet bredde (metrisk) 248.92 mm
Pumpetype Membranpumpe
Bedømmelse af kabinet IP40
Antal pumpehoveder 2
Modstandsegenskaber Kemikalie-resistent
Temperatur (engelsk) Min 50 °F
Applikationer Roterende fordampning
Olietype Oliefri
Antal etaper 2
Maksimalt tryk 16 psi
Spænding 230 V