Få mere at vide
Thermo Scientific™ mySPIN 6 bærbare sæt - Centrifuge, transportkasse med skillevægge, 2 rotorer, opbevaringstaske, adaptere, rørstativ
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 Portable Kit er tilgængeligt til prøveseparationer op til 2.000 xg udført uden for laboratoriet eller på et fjerntliggende sted, hvor en alternativ elektrisk forsyning er nødvendig.
Nyd bekvemmelighed og holdbarhed med dine fjernadskillelsesbehov med vores bærbare centrifugesæt, der indeholder:
Let at bruge:
- Nem betjening og håndfladeformet låg til venstre- eller højrehåndede brugere
- Quick spin-funktion
- Støjsvag drift, lav vibration
- Hurtig rotorudskiftning uden værktøj
- Sikkerhedsfunktioner inklusive enheden fungerer ikke uden låget på plads af sikkerhedsmæssige årsager
- Inkluderer 2 rotorer til at rumme 0,2, 0,5, 1,5 2,0 ml mikrocentrifugerør og PCR-strimmelrør
Bærbar bekvemmelighed:
- Dråbetestet holdbar gennemsigtig pc-transportboks med indsatser beskytter mySPIN 6 og dens indhold
- 16 rumrørsstativ, der kan transportere vigtige prøver sikkert
- 12 V biladapter; tillader mySPIN 6 skal drives i marken
Applikationer:
- Det bærbare centrifugesæt giver mulighed for separationsfleksibilitet, der passer til dine behov i marken:
- Forsøg med store dyr og husdyr
- Elevfeltarbejde, fjerntliggende feltstationer, havbiologi
- Kriminalteknisk arbejde og beredskab
- Spildevandstjek og vandforurening
- Jordanalyse og mælkeopsamlingstest
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 6 x 2 mL |
| Maks. Hastighed | 6,000 rpm |
| Maks. RCF | 2,000 x g |
| Støjniveau | 51-53 dB(A) |
| Temperaturområde | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | CSA, CE, UL |
| Type | Benchtop-centrifuge |
| Inkluderer | mySPIN 6, 6 x 1,5/2,0 ml rotor, 16 x 0,2 ml rørrotor (single eller 2 x 8 strimler), 6 røradaptere 0,2 ml, 6 røradaptere 0,5 ml, 4 udskiftnings O-ringe, opbevaringstaske til rotorer og adaptere, V1105/04 universal strømadapter med H1105/04 udskiftelige stikadaptere, 12 V biladapter, Thermo ScientificTM transportkasse, transportkassedelere, 16 rumrørsstativ, centrifugeholder |
| Oversigt | mySPIN 6 Bærbart sæt komplet |
| Elektriske krav | 110/240 V 50/60 Hz med 4 udskiftelige stikadaptere og 12 V strømadapter |
| Vis mere |