Få mere at vide
Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 Mini Centrifuge
Artikelnummer. 15334204 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
12 V adapter
Bænke-Mini Centrifuge
Transportboks med indsatser
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15334204 Bænke-Mini Centrifuge Hver
17244243 Transportboks med indsatser -
17254243 12 V adapter -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15334204 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75004061
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vores mest kompakte centrifuge, den mySPIN 6 minicentrifuge, er ideel til mikrofiltercelleseparationer og HPLC-prøver, med adaptere til at rumme alle større mikrocentrifugerør.
Bring effektivitet og brugerkomfort til dine laboratoriestationer med Thermo Scientific mySPIN 6 mini centrifuge. Ergonomisk design, værktøjsfrie rotorer og quick-spin muligheder gør den hurtig og nem at bruge. Ideel til mikrofilter-celleseparationer og HPLC-prøver med adaptere til at rumme alle større mikrorør- og PCR-rørtyper (2,0, 1,5, 0,5, 0,2 ml) til tilpasset brug.
Nyd bekvemmeligheden på din personlige arbejdsstation med vores mest kompakte centrifuger med:
  • Lille fodaftryk for effektiv brug af laboratorieplads
  • Nem betjening og håndfladeformet låg til venstre- eller højrehåndede brugere
  • Quick-spin funktion
  • Støjsvag drift, lav vibration
  • Sikkerhedsfunktioner inklusive enheden fungerer ikke uden låget på plads af sikkerhedsmæssige årsager
  • Inkluderer 2 rotorer til at rumme 0,2, 0,5, 1,5, 2,0 ml mikrocentrifugerør og PCR-strimmelrør
  • Hurtig rotorudskiftning uden værktøj
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 6 x 2 mL
Maks. Hastighed 6,000 rpm
Maks. RCF 2,000 x g
Støjniveau 51-53 dB(A)
Certificeringer/compliance CSA, CE, UL
Inkluderer 6 x 1,5/2,0 ml rørrotor, 16 x 0,2 ml rørrotor (single eller 2 x 8 strips), 6 røradaptere 0,2 ml, 6 røradaptere 0,5 ml, opbevaringskuffert til rotorer og adaptere, rørstativ, universal strømadapter/H4010z 4010z, universal strømadapter 4010 udskiftelig stiktype
Elektriske krav 110/240 V 50/60 Hz med 4 udskiftelige stikadaptere
garanti 2 år
Kølet Nej
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen for flere detaljer)
Dimensioner (HWD) 4,1 x 5,0 x 6,0 tommer. (10,4 x 12,8 x 15,3 cm)
Nettovægt 1.6 lb. (0.74 kg)
Produktlinje mySpin 6
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 110/240 V
Produkttype Bænke-Mini Centrifuge
Temperaturområde (metrisk) Omgivende temperatur