Få mere at vide
Myrtenal (Mixture of Enantiomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Myrtenal (Mixture of Enantiomers) |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,6,8-9H,4-5H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 150.1045 |