CAS RN 564-94-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Myrtenal (Mixture of Enantiomers), TRC
CAS: 564-94-3 Molekylær formel: C10H14O Molekylvægt (g/mol): 150.22 Synonym: 6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-carboxaldehyde,(±)-Myrtenal,6,6-Dimethyl-2-norpinene-2-carboxaldehyde,Benihinal,Myrtenal,NSC 54384 IUPAC navn: 6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene-4-carbaldehyde SMIL: CC1(C)C2CC=C(C=O)C1C2