Få mere at vide
Myristyl-gamma Picolinium Chloride, TRC
Artikelnummer. 18082810
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18082810 10 g
18032310 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18082810 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM88503010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2748-88-1
Molekylær formel C20 H36 N . Cl
Molekylvægt (g/mol) 325.96
Synonym 1-Tetradecyl-4-picolinium chloride (7CI), 4-Picolinium, 1-tetradecyl-, chloride (8CI), Pyridinium, 4-methyl-1-tetradecyl-, chloride (9CI), MPC, Miripirium chloride, Myristyl-γ-picolinium chloride, Quatresin, Wet-Tone B
IUPAC navn 4-methyl-1-tetradecylpyridin-1-ium;chloride
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(C)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Myristyl-gamma Picolinium Chloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C20H36N.ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-21-18-15-20(2)16-19-21;/h15-16,18-19H,3-14,17H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 325.2536
Procent renhed >95%