CAS RN 2748-88-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Myristyl-gamma Picolinium Chloride, TRC
CAS: 2748-88-1 Molekylær formel: C20 H36 N . Cl Molekylvægt (g/mol): 325.96 Synonym: 1-Tetradecyl-4-picolinium chloride (7CI),4-Picolinium, 1-tetradecyl-, chloride (8CI),Pyridinium, 4-methyl-1-tetradecyl-, chloride (9CI),MPC,Miripirium chloride,Myristyl-γ-picolinium chloride,Quatresin,Wet-Tone B IUPAC navn: 4-methyl-1-tetradecylpyridin-1-ium;chloride SMIL: [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(C)cc1